Learn More
4,7-dicloro-2-fenil-1H-isoindol-1,3(2H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,7-Dichloro-2-phenyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 943430-62-4 |
| Fórmula molecular | C14H7Cl2NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H7Cl2NO2/c15-9-6-7-10(16)12-11(9)13(18)17(14(12)19)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H |
| SMILES | O=C1C=2C(Cl)=CC=C(Cl)C2C(=O)N1C=3C=CC=CC3 |
| Nombre IUPAC | 4,7-dicloro-2-fenilisoindolina-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 292.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.09 |