Learn More
4,7-Dibromo-2,1,3-benzotiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15402768 1 g 1 g
15412768 5 g 5 g
15422768 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15402768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56306.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15155-41-6 | C6H2Br2N2S | 293.96 g/mol
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole is the building block or monomer for the synthesis of light-emitting diodes and conducting polymers for organic electronics. It is used as an intermediate for the synthesis of poly[N-9'-heptadecanyl-2,7-carbazole-alt-5,5-(4',7'-di-2-thienyl-2',1',3'-benzothiadiazole)] (PCDTBT) and poly[2,1,3-benzothiadiazole-4,7-diyl[4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene-2,6-diyl]] (PCPDTBT).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,7-dibromo-2,1,3-benzotiadiazol es el compuesto básico o monómero para la síntesis de diodos emisores de luz y polímeros conductores para la electrónica orgánica. Se utiliza como intermedio para la síntesis de poli[N-9′-heptadecanil-2,7-carbazol-alt-5,5-(4′,7′-di-2-tienil-2′,1′-3′benzotiadiazol)] (PCDTBT) y poli[2,1,3-benzotiadiazol-4,7-dil[4,4-bis(2-etilhexil)-4H-ciclopenta[2,1-b:3,4-b′]ditiofeno-2,6-diil]] (PCPDTBT)
Solubilidad
Soluble en tolueno.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15155-41-6
Fórmula molecular C6H2Br2N2S
Peso molecular (g/mol) 293.96
Número MDL MFCD00658844
Clave InChI FEOWHLLJXAECMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,7-dibromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothidiazole, 4,7-dibromobenzo c-1,2,5-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo, acmc-1bu18, ksc490o9b, 4,7-dibromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 4,7-dibromobenzo 2,1,3 thiadiazole, 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole, 4,7-dibromo-benzo 1,2,5 thiadiazole
PubChem CID 626361
Nombre IUPAC 4,7-dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
SMILES BrC1=CC=C(Br)C2=NSN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Punto de fusión 186°C to 190°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.97
Porcentaje de pureza 97%