Learn More
4-[(7-Cloro-4-quinoliil)amino]-1-pentanol, TRC
Código de producto. 30136752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136752 250 mg 250 miligramos
30136960 1 g 1 g
30010132 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC381370250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10500-64-8
Fórmula molecular C14 H17 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 264.75
Sinónimo 1-Pentanol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-, 1-Pentanol, 4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]- (7CI,8CI), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-1-pentanol, 4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]-1-pentanol, 4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]pentan-1-ol
Nombre IUPAC 4-[(7-cloroquinolina-4-il)amino]pentano-1-ol
SMILES CC(CCCO)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-1-pentanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17ClN2O/c1-10(3-2-8-18)17-13-6-7-16-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-7,9-10,18H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1029
Porcentaje de pureza >95%