Learn More
4-[(7-cloro-4-quinolinil)amino]-1-pentanol-d4, TRC
Código de producto. 30354083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30354083 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30354083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38137210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-1-pentanol-d4
CAS 1215752-28-5
Fórmula molecular C14H13D4ClN2O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-(4’-Hydroxy-1’-methyl-3,4-butylamino-d4)-7-chloroquinoline
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17ClN2O/c1-10(3-2-8-18)17-13-6-7-16-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-7,9-10,18H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17)/i2D2,8D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Nombre IUPAC 4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]-1,1,2,2-tetradeuteriopentan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 268.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.128