Learn More
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano, Mikromol™
Descripción
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane |
| CAS | 23978-09-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H36 N2 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2 |
| SMILES | C1COCCN2CCOCCOCCN(CCOCCOCC2)CCO1 |
| Nombre IUPAC | 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]hexacosano |
| Peso molecular (g/mol) | 376.49 |
| Mostrar más |