Learn More
4-[7-[(1,1-Dimetiletil)dimetilsilil]oxi 8-(3-metil-2-buten-1-il)cannflavina B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[7-((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)]oxy 8-(3-Methyl-2-buten-1-yl)cannflavin B |
| CAS | 1030601-60-5 |
| Fórmula molecular | C32H42O7Si |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-[7-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-hydroxy-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl]-2-methoxyphenyl Ester 2,2-Dimethylpropanoic Acid, 4-[7-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-hydroxy-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl]-2-methoxyphenyl 2,2-Dimethylpropanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H42O7Si/c1-19(2)12-14-21-26(39-40(10,11)32(6,7)8)18-23(34)28-22(33)17-25(37-29(21)28)20-13-15-24(27(16-20)36-9)38-30(35)31(3,4)5/h12-13,15-18,34H,14H2,1-11H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1OC(=O)C(C)(C)C)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c(CC=C(C)C)c3O2 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilpropanoato de [4-[7-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-5-hidroxi-8-(3-metilbut-2-enil)-4-oxocromen-2-il]-2-metoxifenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 566.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 566.27 |