Learn More
4-[(6-oxo-1H-pirimidin-2-il)amino]benzonitrilo, Mikromol™
Descripción
4-[(6-oxo-1H-pirimidin-2-il)amino]benzonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(1,4-Dihydro-4-oxo-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile |
| CAS | 189956-45-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[(1,4-Dihydro-4-oxo-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11H8N4O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzonitrile, 4-[(1,4-dihydro-4-oxo-2-pyrimidinyl)amino]-, 4-[(4-Hydroxy-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile, 4-[(6-Oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile, 4-[(1,4-Dihydro-4-oxopyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile, 4-[(6-Oxo-1H-pyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8N4O/c12-7-8-1-3-9(4-2-8)14-11-13-6-5-10(16)15-11/h1-6H,(H2,13,14,15,16) |
| SMILES | O=C1NC(=NC=C1)Nc2ccc(cc2)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-[(6-oxo-1H-pirimidin-2-il)amino]benzonitrilo |
| Mostrar más |