Learn More
4,6-O-Isopropilideno-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466698 1 g 1 g
15476698 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60221.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51450-36-3 | Molecular Formula: C9H14O4 | Molecular Weight: 186.207 g/mol
4,6-O-Isopropylidene-D-glucal is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,6-O-isopropilideno-D-glucal se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51450-36-3
Fórmula molecular C9H14O4
Peso molecular (g/mol) 186.207
Número MDL MFCD22988998
Clave InChI GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
Sinónimo 4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4-o,6-o-isopropylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,2-didehydro-1,2-dideoxy-4-o,6-o-isopropylidene-beta-d-glucopyranose, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
PubChem CID 11052343
Nombre IUPAC (4aR,8R,8aS)-2,2-dimetil-4,4a,8,8a-tetrahidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
SMILES CC1(OCC2C(O1)C(C=CO2)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-O-Isopropylidene-D-glucal
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%