Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4,6-O-etilideno-D-glucopiranosa, 90 %
Código de producto. 15497989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497989 1 g 1 g
15407999 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497989 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66583.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 13224-99-2 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13224-99-2
Fórmula molecular C8H14O6
Peso molecular (g/mol) 206.19
Número MDL MFCD00006820
Clave InChI VZPBLPQAMPVTFO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4,6-o-ethylidene-a-d-glucose
PubChem CID 21581900
Nombre IUPAC (2R,4aR,6S,7R,8R,8AS)-2-metil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxina-6,7,8-triol
SMILES CC1OCC2OC(O)C(O)C(O)C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-O-Ethylidene-D-glucopyranose
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.19
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo