Learn More
4,6-O-bencilideno-N-(terc-butoxicarbonil)-2-O-(4-toluenosulfonil)-1,5-imino-D-glucitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-O-Benzylidene-N-(tert-butoxycarbonyl)-2-O-(4-toluenesulfonyl)-1,5-imino-D-glucitol |
| CAS | 1219134-25-4 |
| Fórmula molecular | C25H31NO8S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H31NO8S/c1-16-10-12-18(13-11-16)35(29,30)34-20-14-26(24(28)33-25(2,3)4)19-15-31-23(32-22(19)21(20)27)17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19-23,27H,14-15H2,1-4H3/t19-,20+,21-,22-,23?/m1/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O[C@H]2CN([C@@H]3COC(O[C@H]3[C@@H]2O)c4ccccc4)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (4aR,7S,8S,8aR)-8-hidroxi-7-(4-metilfenil)sulfoniloxi-2-fenil-4,4a,6,7,8,8a-hexahidro-[1,3]dioxino[5,4-b]piridina-5-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 505.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 505.177 |