Learn More
4,6-O-Bencilideno-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446738 1 g 1 g
15456738 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60259.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 14125-70-3 | Molecular Formula: C13H14O4 | Molecular Weight: 234.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14125-70-3
Fórmula molecular C13H14O4
Peso molecular (g/mol) 234.25
Número MDL MFCD00167506
Clave InChI XMDUTBYCCVWPLD-FVCCEPFGSA-N
Sinónimo 4,6-o-benzylidene-d-glucal, 2s,4ar,8r,8as-2-phenyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
PubChem CID 7067543
Nombre IUPAC (2S,4aR,8R,8aS)-2-fenil-4,4a,8,8a-tetrahidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
SMILES O[C@@H]1C=CO[C@@H]2CO[C@H](O[C@@H]12)C1=CC=CC=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 4,6-O-Benzylidene-D-glucal
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.25
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.