Learn More
4,6-O-(4-Metoxibencilideno)-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437118 250 mg 250 miligramos
15427118 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60633.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4,6-O-(4-metoxibencilideno)-D-glucal se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312623-79-3
Fórmula molecular C14H16O5
Peso molecular (g/mol) 264.277
Número MDL MFCD01863528
Clave InChI SSKZQXMNNREVNP-HABKJSAYSA-N
Sinónimo 4,6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal, 4 6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal, 4-o,6-o-4-methoxybenzylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,5-anhydro-4-o,6-o-4-methoxybenzylidene-2-deoxy-d-arabino-hexa-1-enitol, 4ar,8r,8as-2-4-methoxyphenyl-2h,4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
PubChem CID 46185760
Nombre IUPAC (4aR,8R,8aS)-2-(4-metoxifenil)-4,4a,8,8a-tetrahidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2OCC3C(O2)C(C=CO3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-O-(4-Methoxybenzylidene)-D-glucal
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.27
Porcentaje de pureza 97%