Learn More
4-(6-nitro-3-piridinil)-piperazina-2,2,6,6-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(6-Nitro-3-pyridinyl)-piperazine-2,2,6,6-d4 |
| CAS | 2089333-08-2 |
| Fórmula molecular | C9 H9 F3 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(6-Nitro-3-pyridinyl)piperazine-d4, 1-(6-Nitropyridin-3-yl)piperazine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9F3N2O2/c1-3-16-7(15)6-4-13-8(9(10,11)12)14-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cnc(nc1C)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-metil-2-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 234.175 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.062 |