Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido 4-(6-nitro-3-piridinil)-1-piperazina-2,2,6,6-d4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(6-Nitro-3-pyridinyl)-1-piperazine-2,2,6,6-d4-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 2089333-15-1 |
| Fórmula molecular | C14H16D4N4O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(6-Nitro-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylic Acid-d4 1,1-Dimethylethyl Ester, 4-(6-Nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylic-d4 Acid t-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N4O4/c1-14(2,3)22-13(19)17-8-6-16(7-9-17)11-4-5-12(15-10-11)18(20)21/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3/i8D2,9D2 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(N1C([2H])([2H])CN(C2=CN=C(N(=O)=O)C=C2)CC1([2H])[2H])=O |
| Nombre IUPAC | 4-(6-nitropiridin-3-il)piperazina-1-carboxilato-2,2,6,6-d4 de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 312.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.17 |