Learn More
Metanosulfonato de 4-(6-metilsulfoniloxibenzotiofen-2-il)fenilo, Mikromol™
Description
Metanosulfonato de 4-(6-metilsulfoniloxibenzotiofen-2-il)fenilo
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(6-Methylsulfonyloxybenzothiophen-2-yl)phenyl Methanesulfonate |
| CAS | 84449-65-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(6-Methylsulfonyloxybenzothiophen-2-yl)phenyl Methanesulfonate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H14 O6 S3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzo[b]thiophene-6-ol, 2-[4-[(methylsulfonyl)oxy]phenyl]-, 6-methanesulfonate, Benzo[b]thiophene-6-ol, 2-[4-[(methylsulfonyl)oxy]phenyl]-, methanesulfonate (9CI), 2-[4-[(Methylsulfonyl)oxy]phenyl]benzo[b]thien-6-yl methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O6S3/c1-24(17,18)21-13-6-3-11(4-7-13)15-9-12-5-8-14(10-16(12)23-15)22-25(2,19)20/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)c2cc3ccc(OS(=O)(=O)C)cc3s2 |
| Nombre IUPAC | metanosulfonato de [4-(6-metilsulfoniloxi-1-benzotiofen-2-il)fenilo] |
| Show More |