Learn More
{4-[(6-Metilpirazin-2-il)oxi]fenil}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10432124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10432124 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10062504 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10432124 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62709CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 906353-02-4
Fórmula molecular C12H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 216.24
Número MDL MFCD09817533
Clave InChI RNFIYSOVNHRFJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanol, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzyl alcohol, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 24229691
Nombre IUPAC [4-(6-metilpirazin-2-il)oxifenil]metanol
SMILES CC1=CN=CC(OC2=CC=C(CO)C=C2)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material {4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.24
Porcentaje de pureza 97%