Learn More
4-[(6-metilpiracin-2-il)oxi]bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10708845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10708845 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10618624 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10708845 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62713DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 926921-67-7
Fórmula molecular C12H13N3O
Peso molecular (g/mol) 215.256
Número MDL MFCD09879937
Clave InChI JNWHMYUBZLJKJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzylamine, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 1-4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methylamine
PubChem CID 24229693
Nombre IUPAC [4-(6-metilpiracin-2-il)oxifenil]metanamina
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=C(C=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 95%