Learn More
4-[(6-metilpiracin-2-il)oxi]bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.25 |
| Porcentaje de pureza | 95% |