Learn More
Ácido 4-[(6-metilpirazin-2-il)oxi]benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10739605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10739605 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10317684 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10739605 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62701CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 906353-00-2
Fórmula molecular C12H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 230.22
Número MDL MFCD09817529
Clave InChI PPGBPVGCYRDKMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoic acid, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoic acid
PubChem CID 24229686
SMILES CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=C2)C(O)=O)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido 4-(6-metilpirazin-2-il)oxibenzoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.22
Porcentaje de pureza 97%