Learn More
Cloruro de 4-[(6-metilpiracin-2-il)oxi]bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10718265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10718265 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10347444 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10718265 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62703DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 926921-66-6
Fórmula molecular C11H9ClN2O3S
Peso molecular (g/mol) 284.71
Número MDL MFCD09879936
Clave InChI GUJMBSPJUZJPEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 24229688
Nombre IUPAC cloruro de 4-(6-metilpiracin-2-il)oxibencenosulfonilo
SMILES CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)=N1
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzenesulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.72
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.