Learn More
4-[(6-Metilpiracin-2-il)oxi]benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10442644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10442644 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10357444 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10442644 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62704DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 906353-01-3
Fórmula molecular C12H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.22
Número MDL MFCD09817531
Clave InChI VUPYANPNFUPQQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzaldehyde, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy benzaldehyde
PubChem CID 24229689
Nombre IUPAC 4-(6-metilpiracin-2-il)oxibencialdehído
SMILES CC1=CN=CC(OC2=CC=C(C=O)C=C2)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 97%