Learn More
4-(6-hidrazinipirimidina-4-il)morfolina, TRC
Código de producto. 30402279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402279 50 mg 50 miligramos
30401317 250 mg -
30400787 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95579850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5767-36-2
Fórmula molecular C8 H13 N5 O
Peso molecular (g/mol) 195.222
Nombre IUPAC (6-morfolin-4-ilpirimidin-4-il)hidrazina
SMILES NNc1cc(ncn1)N2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(6-hydrazinylpyrimidin-4-yl)morpholine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N5O/c9-12-7-5-8(11-6-10-7)13-1-3-14-4-2-13/h5-6H,1-4,9H2,(H,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.112