Learn More
4,6-Difenil-2-pirona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479303 5 g 5 g
11469303 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479303 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11755.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 17372-52-0 | C17H12O2 | 248.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17372-52-0
Fórmula molecular C17H12O2
Peso molecular (g/mol) 248.28
Número MDL MFCD00031018
Clave InChI DDGIHXFDWLCKRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 296685
Nombre IUPAC 4,6-diphenyl-2H-pyran-2-one
SMILES O=C1OC(=CC(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Diphenyl-2-pyrone
Punto de fusión 135°C to 138°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Sinónimo 4,6-diphenyl-2h-pyran-2-one, 4,6-diphenyl-2-pyrone, 2h-pyran-2-one,4,6-diphenyl, pubchem13218, maybridge1_002884, 4,6-diphenyl-2-pyranone, 2h-pyran-2-one, 4,6-diphenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.27
Porcentaje de pureza 98%