Learn More
4,6-Dioxoheptanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16480469
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480469 10 mg 10 miligramos
16455447 50 mg 50 miligramos
16439346 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480469 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW010184
MedChemExpress 4,6-Dioxoheptanoic acid is a potent inhibitor of heme biosynthesis.
4,6-Dioxoheptanoic acid is a potent inhibitor of heme biosynthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dioxoheptanoic acid
CAS 51568-18-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H10O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (632.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(=O)CC(=O)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 158.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.15
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation