Learn More
4,6-Dimetildibenzotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421738 250 mg 250 miligramos
15401738 1 g 1 g
15411738 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15421738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55472.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1207-12-1 | C14H12S | 212.31 g/mol
4,6-Dimethyldibenzothiophene is used in petroleum desulfurization studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,6-dimetildibenzotiofeno se utiliza en estudios de desulfurización del petróleo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1207-12-1
Fórmula molecular C14H12S
Peso molecular (g/mol) 212.31
Número MDL MFCD00216264
Clave InChI KMPJENUWHPZRGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzothiophene, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyldibenzo b,d thiophene, 4,6-dmdbt, 6,10-dimethyl-8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4,6-dimethyl-dibenzothiophen, ksc491i3n, bidd:gt0307, 4,6-dimethyl dibenzo b thiophene, 4,6-dimethyldibenzothiophene, 4,6-dimethylbenzo b benzo b thiophene
PubChem CID 1268103
Nombre IUPAC 4,6-dimetildibenzotiofeno
SMILES CC1=CC2=C(SC3=C2C(C)=CC=C3)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dimethyldibenzothiophene
Punto de fusión 153°C to 157°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.31
Porcentaje de pureza 97%