Learn More
4,6-Dimetildibenzotiofeno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10471871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10471871 1 g Frasco de vidrio 1 g
10145353 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10471871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 302190010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1207-12-1 | C14H12S | 212.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1207-12-1
Fórmula molecular C14H12S
Peso molecular (g/mol) 212.31
Número MDL MFCD00216264
Clave InChI KMPJENUWHPZRGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzothiophene, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyldibenzo b,d thiophene, 4,6-dmdbt, 6,10-dimethyl-8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, 4,6-dimethyl-dibenzothiophen, ksc491i3n, bidd:gt0307, 4,6-dimethyl dibenzo b thiophene, 4,6-dimethyldibenzothiophene, 4,6-dimethylbenzo b benzo b thiophene
PubChem CID 1268103
Nombre IUPAC 4,6-dimetildibenzotiofeno
SMILES CC1=CC2=C(SC3=C2C(C)=CC=C3)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 6-Dimethyldibenzothiophene
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 147°C to 153°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ch2cl2
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.31
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino o cristales