Learn More
(4,6-Dimetil-pirimidina-2-il)-hidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydrazino-4,6-dimethylpyrimidine |
| CAS | 23906-13-0 |
| Fórmula molecular | C6 H10 N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2(1H)-Pyrimidinone, 4,6-dimethyl-, hydrazone (7CI,9CI), Pyrimidine, 2-hydrazino-4,6-dimethyl- (6CI,8CI), 2-Hydrazinyl-4,6-dimethylpyrimidine, 2-Hydrazino-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-hydrazinopyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinylhydrazine, NSC 512294, Pyrimidine, 2-hydrazinyl-4,6-dimethyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N4/c1-4-3-5(2)9-6(8-4)10-7/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,9,10) |
| SMILES | Cc1cc(C)nc(NN)n1 |
| Nombre IUPAC | (4,6-dimetilpirimidina-2-il)hidrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 138.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0905 |