Learn More
4,6-Dimetil-8-tert-butilcumarina, TRC
Código de producto. 30374070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30374070 10 g 10 g
30376538 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47143510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17874-34-9
Fórmula molecular C15 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 230.3
Sinónimo Coumarin, 8-tert-butyl-4,6-dimethyl- (8CI), 8-(1,1-Dimethylethyl)-4,6-dimethyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin, 8-(tert-Butyl)-4,6-dimethyl-2H-chromen-2-one
Nombre IUPAC 8-tert-butil-4,6-dimetilcromen-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)Oc2c1cc(C)cc2C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18O2/c1-9-6-11-10(2)8-13(16)17-14(11)12(7-9)15(3,4)5/h6-8H,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1307