Learn More
4,6-dimetil-3-nitropiridina-2(1{H})-una, TRC
Código de producto. 30408525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408525 50 mg
30391981 100 mg
30406506 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH66959550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22934-13-0
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.15
Sinónimo 2-Pyridinol, 4,6-dimethyl-3-nitro- (7CI,8CI), 4,6-Dimethyl-3-nitro-2(1H)-pyridinone
Nombre IUPAC 4,6-dimetil-3-nitro-1H-piridina-2-una
SMILES CC1=CC(=C(C(=O)N1)[N+](=O)[O-])C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-dimethyl-3-nitropyridin-2(1(H))-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O3/c1-4-3-5(2)8-7(10)6(4)9(11)12/h3H,1-2H3,(H,8,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0535