Learn More
4,6-dimetil-2-(metiltio)pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dimethyl-2-(methylthio)pyrimidine |
| CAS | 14001-64-0 |
| Fórmula molecular | C7H10N2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2S/c1-5-4-6(2)9-7(8-5)10-3/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CSc1nc(C)cc(C)n1 |
| Nombre IUPAC | 4,6-dimetil-2-metilsulfanilpirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 154.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0565 |