Learn More
4,6-Dimetil-2-(metilsulfonil)pirimidina, TRC
Código de producto. 30134849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134849 10 g 10 g
17991745 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44693010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35144-22-0
Fórmula molecular C7H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 186.23
Sinónimo 2-(Methylsulfonyl)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-Methanesulfonyl-4,6-dimethylpyrimidine
SMILES Cc1cc(C)nc(n1)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-5-4-6(2)9-7(8-5)12(3,10)11/h4H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0463