Learn More
4,6-Dimetil-2(1H)-pirimidinona Cloruro, TRC
Código de producto. 30370539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370539 50 g
30372058 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30370539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47908050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34289-60-6
Fórmula molecular C6H9ClN2O
Peso molecular (g/mol) 160.6
Sinónimo 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine Hydrochloride, 4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidinone Hydrochloride, 4,6-Dimethylpyrimidin-2-ol Hydrochloride
SMILES Cl.Cc1cc(C)nc(O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidinone Hydrochloride
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-5(2)8-6(9)7-4;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0403