Learn More
Hidrato de 4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-amina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10334392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10334392 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10772873 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10334392 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF02292DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 175278-59-8
Fórmula molecular C5H10N4O
Peso molecular (g/mol) 142.16
Número MDL MFCD00663061
Clave InChI CZKUOCRCKNMNTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-, hydrate 1:1, 2-amino-4,6-dimethyl-1,3,5-triazine hydrate, 4,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, oxamethane, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-,hydrate 1:1
PubChem CID 2782054
Nombre IUPAC 4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-amina; hidrato
SMILES O.CC1=NC(N)=NC(C)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%+
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.17
Porcentaje de pureza 95%