Learn More
4,6-Dimetoxi-Beta-metil-3-fenoxi Ambrisentan (Mezcla de Diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dimethoxy-beta-methyl-3-phenoxy Ambrisentan (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 159308-03-9 |
| Fórmula molecular | C22H22N2O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | α-[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methyl-β-phenoxybenzenepropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22N2O6/c1-22(15-10-6-4-7-11-15,30-16-12-8-5-9-13-16)19(20(25)26)29-21-23-17(27-2)14-18(24-21)28-3/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26) |
| SMILES | COC1=CC(OC)=NC(OC(C(O)=O)C(C2=CC=CC=C2)(C)OC3=CC=CC=C3)=N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 410.42 |