Learn More
4,6-dimetoxi-2-(metilsulfonil)pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine |
| CAS | 113583-35-0 |
| Fórmula molecular | C7H10N2O4S |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)-pyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O4S/c1-12-5-4-6(13-2)9-7(8-5)14(3,10)11/h4H,1-3H3 |
| SMILES | O=[S](C1=NC(OC)=CC(OC)=N1)(C)=O |
| Nombre IUPAC | 4,6-dimetoxi-2-(metilsulfonil)pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 218.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.08 |