Learn More
4,6-Dimetoxi-2-(metilsulfonil)pirimidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471650 25 g 25 g
11451650 1 g 1 g
11461650 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471650 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27003.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 113583-35-0 | C7H10N2O4S | 218.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113583-35-0
Fórmula molecular C7H10N2O4S
Peso molecular (g/mol) 218.23
Número MDL MFCD00672151
Clave InChI ITDVJJVNAASTRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dimethoxy-2-methylsulfonyl pyrimidine, 2-methanesulfonyl-4,6-dimethoxypyrimidine, 2-methylsulfonyl-4,6-dimethoxypyrimidine, 2-methylsulfony-4,6-dimethoxypyridine, 4,6-dimethoxy-2-methylsulfonyl-pyrimidine, 2-methanesulfonyl-4,6-dimethoxy-pyrimidine, 4,6-dimethoxy-2-methylsulphonyl pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dimethoxy-2-methylsulfonyl, pubchem23351, maybridge1_008822
PubChem CID 838363
Nombre IUPAC 4,6-dimetoxi-2-metilsulfonilpirimidina
SMILES COC1=CC(OC)=NC(=N1)S(C)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Punto de fusión 129°C to 133°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.23
Porcentaje de pureza 96%