Learn More
4,6-dimetoxi-2'-metil-3,4',6'-grisantriona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dimethoxy-2'-methyl-3,4',6'-grisantrione |
| CAS | 2855-92-7 |
| Fórmula molecular | C16H16O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4,6-Dimethoxy-6'-methyl-spiro[benzofuran-2(3H),1'-cyclohexane]-2',3,4'-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O6/c1-8-4-9(17)5-13(18)16(8)15(19)14-11(21-3)6-10(20-2)7-12(14)22-16/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(OC)c2C(=O)C3(Oc2c1)C(C)CC(=O)CC3=O |
| Nombre IUPAC | 4,6-dimetoxi-5'-metilespiro[1-benzofuran-2,4'-ciclohexano]-1',3,3'-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 304.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.0947 |