Learn More
4,6-Dimetoxi-1,3,5-triazin-2-ilo 4-[2-(2-Amino-4,7-dihidro-4-oxo-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate |
| CAS | 1209465-70-2 |
| Fórmula molecular | C20 H19 N7 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl 4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate, Benzoic acid, 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]-, 4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl ester (ACI), 4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl 4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-4-oxo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoate (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19N7O5/c1-30-18-25-19(31-2)27-20(26-18)32-16(29)11-6-3-10(4-7-11)5-8-12-9-22-14-13(12)15(28)24-17(21)23-14/h3-4,6-7,9H,5,8H2,1-2H3,(H4,21,22,23,24,28) |
| SMILES | COc1nc(OC)nc(OC(=O)c2ccc(CCc3c[nH]c4NC(=NC(=O)c34)N)cc2)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(2-amino-4-oxo-1,7-dihidropirrolo[2,3-d]pirimidin-5-il)etil]benzoato de (4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 437.409 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.145 |