Learn More
4,6-Dimetaxi-1,3,5-triazina-2(1H)-una, TRC
Código de producto. 30483905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483905 1 g 1 g
30468941 500 mg 500 miligramos
30482433 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM0101001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1075-59-8
Fórmula molecular C5 H7 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 157.127
Sinónimo 4,6-dimethoxy-s-Triazin-2-ol, 4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Hydroxy-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine, Dimethyl cyanurate
Nombre IUPAC 2,6-dimetaxi-1H-1,3,5-triazina-4-uno
SMILES COC1=NC(=O)N=C(N1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O3/c1-10-4-6-3(9)7-5(8-4)11-2/h1-2H3,(H,6,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.049