Learn More
4,6-dihidroxipirimidina, TRC
Código de producto. 30379166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379166 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30379166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45460550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dihydroxypyrimidine
CAS 1193-24-4
Fórmula molecular C4 H4 N2 O2
Cantidad 50 g
Sinónimo 4(3H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-, 4(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy- (8CI,9CI), 4,6-Pyrimidinediol (6CI), 6-Hydroxy-4(3H)-pyrimidinone, 4,6-Dihydroxypyrimidine, 6-Hydroxypyrimidin-4(3H)-one, NSC 22838
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-4(8)6-2-5-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
SMILES Oc1cc(O)ncn1
Nombre IUPAC pirimidina-4,6-diol
Peso molecular (g/mol) 112.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0273