Learn More
4,6-Dihidroxipirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10376320 25 g Frasco de plástico 25 g
10715951 100 g Frasco de plástico 100 g
10127163 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10376320 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 115080250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1193-24-4 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-24-4
Fórmula molecular C4H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 112.09
Número MDL MFCD00016733
Clave InChI DUFGYCAXVIUXIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dihydroxypyrimidine, pyrimidine-4,6-diol, 4,6-pyrimidinediol, 6-hydroxy-4 1h-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy, 6-hydroxypyrimidin-4 3h-one, 6-hydroxy-1h-pyrimidin-4-one, 4,6-dihydroxypyrimidin, 6-hydroxy-4-pyrimidinone
PubChem CID 14512
SMILES OC1=CC(=O)NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 6-Dihydroxypyrimidine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 26,444
Información de solubilidad Solubility in water: 2.5g/L water (20° c)
Nombre IUPAC 4-hidroxi-1H-pirimidin-6-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,6-Dihydroxypyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.