Learn More
4,6-Dihydroxypyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11477637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477637 500 g 500 g
11457637 25 g 25 g
11467637 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15688.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-24-4
Fórmula molecular C4H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 112.09
Número MDL MFCD00016733
Clave InChI DUFGYCAXVIUXIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dihydroxypyrimidine, pyrimidine-4,6-diol, 4,6-pyrimidinediol, 6-hydroxy-4 1h-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy, 6-hydroxypyrimidin-4 3h-one, 6-hydroxy-1h-pyrimidin-4-one, 4,6-dihydroxypyrimidin, 6-hydroxy-4-pyrimidinone
PubChem CID 14512
Nombre IUPAC 6-hydroxy-3,4-dihydropyrimidin-4-one
SMILES OC1=CC(=O)NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dihydroxypyrimidine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 500 g
Beilstein 606433
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.09
Porcentaje de pureza 98%