Learn More
4,6-Dihidroxipirazolo[3,4-d]pirimidina, TRC
Código de producto. 30137149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137149 5 g 5 g
18040830 250 mg 250 miligramos
18061530 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137149 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4545505G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2465-59-0
Fórmula molecular C5 H4 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 152.11
Sinónimo Oxypurinol, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(5H,7H)-dione, 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(5H)-dione, 1,7-dihydro- (6CI), 1H,3H,9H-Alloxanthine, 1H,4H,5H,6H,7H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-dione, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-diol, 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4,6-Dioxopyrazolo[3,4-d]pyrimidine, Alloxanthine, BW 55-5, NSC 76239, Oxipurinol, Oxoallopurinol, Oxyprim
Nombre IUPAC 1,7-dihidropirazolo[3,4-d]pirimidina-4,6-dión
SMILES O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxypurinol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0334