Learn More
4,6-Dihidroxipirazolo[3,4-d]pirimidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10584531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10584531 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10123541 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10309003 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10584531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339940050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2465-59-0 | C5H4N4O2 | 152.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2465-59-0
Fórmula molecular C5H4N4O2
Peso molecular (g/mol) 152.11
Número MDL MFCD00056934
Clave InChI HXNFUBHNUDHIGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxypurinol, oxipurinol, alloxanthine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6-diol, oxoallopurinol, 4,6-dihydroxypyrazolo 3,4-d pyrimidine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 5h,7h-dione, oxipurinolum, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 2h,5h-dione, alloxanthin van
PubChem CID 4644
ChEBI CHEBI:28315
Nombre IUPAC 1,2-dihidropirazolo[3,4-d]pirimidina-4,6-diona
SMILES C1=C2C(=NC(=O)NC2=O)NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.