Learn More
4,6-Dihidroxipirazolo[3,4-d]pirimidina-13C,15N2, TRC
Código de producto. 30007775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007775 10 mg 10 miligramos
30004694 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45455210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217036-71-9
Fórmula molecular 13C C4 H4 15N2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 155.09
Sinónimo Oxypurinol-13C,15N2, Oxypurinol-3-13C-1,2-15N2, Oxipurinol-13C,15N2, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(5H,7H)-dione-3-13C-1,2-15N2, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-diol-3-13C-1,2-15N2, 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine-3-13C-1,2-15N2, 4,6-Dioxopyrazolo[3,4-d]pyrimidine-3-13C-1,2-15N2, 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine-13C,15N2
Nombre IUPAC 1,2-dihidro(5^{13}C,1,2-^{15}N_{2})pirazolo[3,4-d]pirimidina-4,6-diona
SMILES O=C1NC(=O)C2=[13CH][15NH][15NH]C2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxypurinol-13C,15N2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)/i1+1,6+1,9+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0309