Learn More
4,6-dihidroxi-5-nitropirimidina, TRC
Código de producto. 30380025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380025 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30380025 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4537502G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
CAS 2164-83-2
Fórmula molecular C4 H3 N3 O4
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)4(9)6-1-5-3/h1H,(H2,5,6,8,9)
SMILES Oc1ncnc(O)c1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-nitropirimidina-4,6-diol
Peso molecular (g/mol) 157.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0124