Learn More
4,6-Dihidroxi-5-nitropirimidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11409227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409227 5 g 5 g
11419227 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21312.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2164-83-2
Fórmula molecular C4H3N3O4
Peso molecular (g/mol) 157.09
Número MDL MFCD00006110
Clave InChI ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro
PubChem CID 75105
Nombre IUPAC 6-hidroxi-5-nitro-3,4-dihidropirimidin-4-ona
SMILES OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 611622
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.09
Porcentaje de pureza 98%