Learn More
4,6-Dihidroxi-5-nitropirimidina, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10251383 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10251383 5 g Frasco de vidrio 5 g
10359070 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10251383 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305410050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2164-83-2
Fórmula molecular C4H3N3O4
Peso molecular (g/mol) 157.09
Número MDL MFCD00006110
Clave InChI ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro
PubChem CID 75105
Nombre IUPAC 6-hidroxi-5-nitro-3,4-dihidropirimidin-4-ona
SMILES OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.09
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino