Learn More
4',6-dihidroxi-3',5-dimetoxi-[1,1'-bifenil]-3-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4',6-Dihydroxy-3',5-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde |
| CAS | 1141892-37-6 |
| Fórmula molecular | C15H14O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O5/c1-19-13-7-10(3-4-12(13)17)11-5-9(8-16)6-14(20-2)15(11)18/h3-8,17-18H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1O)c2cc(C=O)cc(OC)c2O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-(4-hidroxi-3-metoxi-fenil)-5-metoxi-benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 274.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.084 |