Learn More
4,6-Dihidroxi-2-metilmercaptopirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11996511 5 g 5 g
11986511 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1979-98-2 | C5H6N2O2S | 158.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1979-98-2
Fórmula molecular C5H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 158.18
Número MDL MFCD00006087
Clave InChI AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dihydroxy-2-methylthiopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diol, s-methylthiobarbituric acid, 4,6-dihydroxy-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methythiopyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio-4,6-pyrimidinediol
PubChem CID 74795
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metilsulfanil-1H-pirimidin-6-ona
SMILES CSC1=NC(O)=CC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 6-Dihydroxy-2-methylmercaptopyrimidine
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Beilstein 25,63
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,6-Dihydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.